Learn More
Liothyronine, MedChemExpress
Código de producto. 16481976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481976 500 mg 500 miligramos
16478016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0070A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liothyronine
CAS 6893-02-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12I3NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Triiodothyronine 3,3',5-Triiodo-L-thyronine T3
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 16.67 mg/mL (25.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 11 with NaOH and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(I)C=C(OC2=C(I)C=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)C=C1
Peso molecular (g/mol) 650.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.97
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death