Learn More
Liothyronine, MedChemExpress
Descripción
Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Liothyronine |
| CAS | 6893-02-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H12I3NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Triiodothyronine 3,3',5-Triiodo-L-thyronine T3 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 16.67 mg/mL (25.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 11 with NaOH and heat to 60°C) |
| SMILES | OC1=C(I)C=C(OC2=C(I)C=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 650.97 |
| Mostrar más |