Learn More
Linuron-d6 (metoxi-d3,metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linuron D6 (methyl D3 methoxy D3) |
| CAS | 1219804-76-8 |
| Fórmula molecular | C9 2H6 H4 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Linuron D6, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-(trideuteriomethoxy)-1-(trideuteriomethyl)urea, Linuron-d6, Linuron D6 (methyl D3 methoxy D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])ON(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3-(3,4-diclorofenil)-1-(trideuteriometoxi)-1-(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 255.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0496 g/mol |
| Mostrar más |