Learn More
Lintopride, MedChemExpress
Descripción
Lintopride is a 5HT4 antagonist with moderate 5HT3 antagonist properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lintopride |
| CAS | 107429-63-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H19ClN4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=C(NCC1=NCCN1CC)C2=CC(Cl)=C(N)C=C2OC |
| Peso molecular (g/mol) | 310.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.78 |
| Porcentaje de pureza | 96.38% |
| Mostrar más |