Learn More
Linsitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linsitinib |
| CAS | 867160-71-2 |
| Fórmula molecular | C26H23N5O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | cis-3-[8-Amino-1-(2-phenyl-7-quinolinyl)imidazo[1,5-a]pyrazin-3-yl]-1-methylcyclobutanol, OSI 906, OSI 906AA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23N5O/c1-26(32)14-19(15-26)25-30-22(23-24(27)28-11-12-31(23)25)18-8-7-17-9-10-20(29-21(17)13-18)16-5-3-2-4-6-16/h2-13,19,32H,14-15H2,1H3,(H2,27,28) |
| SMILES | C[C@@]1(O)C[C@@H](C1)c2nc(c3ccc4ccc(nc4c3)c5ccccc5)c6c(N)nccn26 |
| Peso molecular (g/mol) | 421.49 |