Learn More
Linsitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16484716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484716 100 mg 100 miligramos
16460027 50 mg 50 miligramos
16436367 5 mg 5 miligramos
16413638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10191
MedChemExpress Linsitinib (OSI-906) is a potent, selective and orally bioavailable dual inhibitor of the IGF-1 receptor and insulin receptor (IR) with IC50s of 35 and 75 nM, respectively.
Linsitinib (OSI-906) is a potent, selective and orally bioavailable dual inhibitor of the IGF-1 receptor and insulin receptor (IR) with IC50s of 35 and 75 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linsitinib
CAS 867160-71-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H23N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo OSI-906
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C)C[C@@H](C2=NC(C3=CC=C4C=CC(C5=CC=CC=C5)=NC4=C3)=C6C(N)=NC=CN62)C1
Peso molecular (g/mol) 421.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.49
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease