Learn More
R&D Systems™ Linopirdine dihydrochloride
Descripción
Blocker of KV7 (KCNQ) voltage-gated potassium channels; blocks KV7.1 + 7.3 (KCNQ2 + 3)/ M-currents (IC50 = 4 - 7 μM) and KV7.1 (KCNQ1) homomeric channels (IC50 = 8.9 μM). Augments hippocampal ACh release and is a cognitive enhancer following oral administration in vivo.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Linopirdine dihydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.39 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 464.39 |