Learn More
Linomida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436909 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15436909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65453.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Un inmunomodulador con propiedades antitumorales.
  • Inhibe la apoptosis de células T in vivo; también inhibe la angiogénesis en ratas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linomide
CAS 84088-42-6
Color Blanco
Fórmula molecular C18H16N2O3
Número MDL MFCD00866331
Cantidad 10 mg
Sinónimo linomide, roquinimex, roquinimexum latin, roquinimex usan:inn, ccris 7673, fcf 89, fcf-89, n-phenyl-n-methyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-quinoline-3-carboxamide, 1,2-dihydro-4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-3-quinolinecarboxanilide, 4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-n-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
Clave InChI SGOOQMRIPALTEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=C(C1=O)C(=O)N(C)C3=CC=CC=C3)O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-N,1-dimetil-2-oxo-N-fenilquinolin-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 308.337
PubChem CID 54676478
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.33
Forma física Sólido