Learn More
Yoduro de linoleilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linoleyl Iodide |
| CAS | 60839-74-9 |
| Fórmula molecular | C18H33I |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (6Z,9Z)-18-Iodo-6,9-octadecadiene, (Z,Z)-18-Iodo-6,9-octadecadiene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCI |
| Nombre IUPAC | (6Z,9Z)-18-yodooctadeca-6,9-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 376.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1627 |