Learn More
Éster metílico del ácido linolénico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316304 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316304 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA14635900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Nombres de analitos o componentes Linolenic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H32 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Fórmula InChI InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC metil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
Peso molecular (g/mol) 292.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292,2402 g/mol