Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido linolénico, 99 %
Código de producto. 10489052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10489052 1 g Frasco de vidrio 1 g
10279353 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10787192 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10489052 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 302820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    209.65€ / 1 g
    Ahorro 34.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 463-40-1
Fórmula molecular C18H30O2
Peso molecular (g/mol) 278.44
Número MDL MFCD00065720
Clave InChI DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Sinónimo linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
Nombre IUPAC Ácido (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoico
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 232.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.48
Cantidad 1 g
Beilstein 02, IV, 1781
Índice Merck 15, 5561
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.44
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linolenic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.