Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido linolénico, 99 %
Código de producto. 10279353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10279353 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10489052 1 g Frasco de vidrio 1 g
10787192 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279353 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 302825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    120.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 13.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 463-40-1
Fórmula molecular C18H30O2
Peso molecular (g/mol) 278.44
Número MDL MFCD00065720
Clave InChI DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Sinónimo linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
Nombre IUPAC Ácido (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoico
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -11.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 232.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.48
Cantidad 500 mg
Beilstein 02, IV, 1781
Índice Merck 15, 5561
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.44
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linolenic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.