Learn More
Ácido linolénico, 55 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11399039 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399039 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11399039 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210218880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 100 g
    Ahorro 3.85€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 463-40-1
Fórmula molecular C18H30O2
Peso molecular (g/mol) 278.436
Clave InChI DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Sinónimo linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
Nombre IUPAC Ácido (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoico
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic acid
Color Incolora
Densidad 0,916 a 20 °C (agua = 1)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.4
Porcentaje de pureza 0.55
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • linolenic acid, 45-65%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: linolenic acid