Learn More
Ácido linolénico-1-13C, TRC
Código de producto. 30477196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477196 25 mg 25 miligramos
30477639 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46765325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224568-13-2
Fórmula molecular C1713CH30O2
Peso molecular (g/mol) 279.42
Sinónimo (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic-1-13C Acid, (all-Z)-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, 9,12,15-all-cis-Octadecatrienoic-1-13C Acid, all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, cis-∆9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C acid, α-Linolenic-1-13C Acid
Nombre IUPAC (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoico-1-13C ácido
SMILES O[13C](CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linolenic-1-13C Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.23