Learn More
Ácido linoleico, tecnología. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11452318 10 g 10 g
11462318 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11452318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15265.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-33-3
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.452
Número MDL MFCD00064241
Clave InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinónimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nombre IUPAC ácido (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoico
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic Acid
Densidad 0.902
Punto de ebullición 230°C (16 mm)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 75%
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4699
Cantidad 10 g
Beilstein 1727101
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,5505
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico
Forma física Liquid