Learn More
Éster glicidílico del ácido linoleico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321029 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321029 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14635430AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Linoleate
CAS 24305-63-3
Nombres de analitos o componentes Glycidyl Linoleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H36 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, oxiranylmethyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, oxiranylmethyl ester, Linoleic acid, 2,3-epoxypropyl ester (8CI), 1-Propanol, 2,3-epoxy-, linoleate (8CI), 2,3-Epoxypropyl linoleate, Glycidyl linoleate, Linoleic acid glycidyl ester, 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 2-oxiranylmethyl ester, Linoleic acid-glycidyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h6-7,9-10,20H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 336.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.2664 g/mol