Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido linoleico, 99 %
Código de producto. 10521851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521851 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10687172 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
11934961 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10521851
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215040250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-33-3
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.45
Clave InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinónimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nombre IUPAC ácido (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoico
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic acid
Punto de fusión -5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4687 to 1.4707
Cantidad 25 mL
Beilstein 02,IV,1754
Índice Merck 15,556
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido