Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido linoleico, 60 %, téc.
Código de producto. 10157293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10157293 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
10147750 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10157293 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413190025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-33-3
Fórmula molecular C18H32O2
Peso molecular (g/mol) 280.45
Número MDL MFCD00064241
Clave InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Sinónimo linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nombre IUPAC ácido (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoico
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linoleic acid
Nombre de nota tech., 60%
Acidez 197 to 203mg KOH/g
Punto de fusión -5.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. >C18 (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Índice de refracción 1.4687 to 1.4707
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 1754
Índice Merck 15, 5560
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.45
Porcentaje de pureza 60%
Grado Técnico
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linoleic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.