Learn More
Linifanib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linifanib |
| CAS | 796967-16-3 |
| Fórmula molecular | C21 H18 F N5 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)phenyl]-N'-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea, ABT 869 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18FN5O/c1-12-5-10-16(22)18(11-12)25-21(28)24-14-8-6-13(7-9-14)15-3-2-4-17-19(15)20(23)27-26-17/h2-11H,1H3,(H3,23,26,27)(H2,24,25,28) |
| SMILES | Cc1ccc(F)c(NC(=O)Nc2ccc(cc2)c3cccc4[nH]nc(N)c34)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-il)fenil]-3-(2-fluoro-5-metilfenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 375.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1495 |