Learn More
Linezolid, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linezolid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.1438 |
| Porcentaje de pureza | >95% |