Learn More
(±)-Linezolid, TRC
Código de producto. 30006168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006168 25 mg 25 miligramos
30003296 50 mg 50 miligramos
30009337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13478025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224323-50-6
Fórmula molecular C16 H20 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 337.35
Sinónimo Racemic Linezolid, N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Nombre IUPAC N-[[3-(3-fluoro-4-morfolino-fenil)-2-oxo-oxazolidina-5-il]metilacetamida
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Linezolid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1438