Learn More
Linezolida N-óxido, TRC
Código de producto. 30040376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040376 10 mg 10 miligramos
30005066 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46653010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189038-36-6
Fórmula molecular C16 H20 F N3 O5
Peso molecular (g/mol) 353.35
Sinónimo N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide
Nombre IUPAC N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxidomorfolina 4-ium-4-il)fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilacetamida
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linezolid N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1387
Porcentaje de pureza >95%