Learn More
N-óxido de linezolid, Mikromol™
Descripción
N-óxido de linezolid
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linezolid N-Oxide |
| CAS | 189038-36-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Linezolid N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 F N3 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]acetamida |
| Mostrar más |