Learn More
Dímero de linezolida, TRC
Código de producto. 30477971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477971 2.5 mg 2.50 miligramo
30466825 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4665202.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 908143-04-4
Fórmula molecular C30H35F2N5O7
Peso molecular (g/mol) 615.62
Sinónimo N,N-bis[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, Bis(linezolid), Bis-Linezolid, Linezolid Impurity D
Nombre IUPAC N,N-bis[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolina 4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilacetamida
SMILES CC(=O)N(C[C@H]1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F)C[C@H]4CN(C(=O)O4)C5=CC(=C(C=C5)N6CCOCC6)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linezolid Dimer
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H35F2N5O7/c1-20(38)35(16-23-18-36(29(39)43-23)21-2-4-27(25(31)14-21)33-6-10-41-11-7-33)17-24-19-37(30(40)44-24)22-3-5-28(26(32)15-22)34-8-12-42-13-9-34/h2-5,14-15,23-24H,6-13,16-19H2,1H3/t23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.2505