Learn More
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15592383 1 g 1 g
15502393 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    312.65€ / 1 g
    Ahorro 48.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La linezolida, Zyvox, n.° de CAS 165800-03-3, es un antibiótico sintético de oxazolidinona.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La linezolida es un compuesto organofluorado y una acetamida
•La linezolida actúa inhibiendo la formación del complejo de iniciación mediante la unión a la subunidad ribosómica 50S
Aplicaciones
• La linezolida es eficaz contra microbios estafilococos y enterococos
•Es más eficaz contra los organismos grampositivos, en particular los resistentes a la meticilina, la vancomicina y la penicilina
• Adecuado para la investigación sobre resistencia antibiótica, reactividad cruzada y mecanismos de fármacos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165800-03-3
Fórmula molecular C16H20FN3O4
Peso molecular (g/mol) 337.35
Clave InChI TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
PubChem CID 441401
ChEBI CHEBI:63607
Nombre IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenilo)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]acetamida
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linezolid
Punto de fusión 181.0°C to 183.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.35
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Linezolid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.