Learn More
Linerixibat, MedChemExpress
Descripción
Linerixibat (GSK2330672) is a highly potent, nonabsorbable and orally active apical sodium-dependent bile acid transporter (ASBT) inhibitor with an IC50 of 42 nM human ASBT. Linerixibat can be used as lipid-lowering agent. Linerixibat has the potential for type 2 diabetes and Primary Biliary Cholangitis treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linerixibat |
| CAS | 1345982-69-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H38N2O7S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | GSK2330672 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (91.46 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC(NCC1=C(OC)C=C(C2=C1)[C@@H](C3=CC=CC=C3)N[C@](CC)(CCCC)CS2(=O)=O)CC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 546.68 |
| Mostrar más |