Learn More
Checkers Giro a la derecha de 5 canales Linebacker™
Descripción
- Giro de 5 canales Linebacker™ para su uso con el protector de cable Linebacker™ de alta resistencia para crear un giro de 45 grados
- Proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protegen valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 51 x 64 x 6 cm |
| Color | Amarillo, Naranja |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Giro a la derecha |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?