Learn More
Checkers Giro a la izquierda de 5 canales Linebacker™
Código de producto. 17732428
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17732428 Amarillo, Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17732428 Proveedor Checkers N.º de proveedor PLBS0009YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    242.17€ / paquete de 1
    Ahorro 56.40€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Giro de 5 canales Linebacker™ para su uso con el protector de cable Linebacker™ de alta resistencia para crear un giro de 45 grados. Proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protegen valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños.
  • Giro de 5 canales Linebacker™ para su uso con el protector de cable Linebacker™ de alta resistencia para crear un giro de 45 grados
  • Proporciona un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones al mismo tiempo que protegen valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 51 x 64 x 6 cm
Color Amarillo, Naranja
Material Polietileno
Tipo Giro a la izquierda