Learn More
Checkers Protector de cable de 5 canales Linebacker™ de alta resistencia
Código de producto. 17792418
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17792418 Amarillo, Naranja cada uno
1 options
Código de producto. 17792418 Proveedor Checkers N.º de proveedor PLBS0002YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.13€
    285.24€ / paquete de 1
    Ahorro 65.89€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El protector de cables de 5 canales Linebacker con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para vehículos y peatones, al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños en condiciones climáticas y entornos de trabajo
  • El protector de cables de 5 canales Linebacker™ de alta resistencia con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para vehículos y peatones, al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños en condiciones climáticas y entornos de trabajo extremos
  • El diseño con sistema de bloqueo modular es ideal para su uso en aplicaciones de petróleo y gas, minería, militares y otros entornos industriales con camiones pesados y montacargas
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Anchura (métrico) 51 cm
Color Amarillo, Naranja
Material Poliuretano
Tipo Protector de cables