Learn More
Checkers Protector de cable de 3 canales Linebacker™ de alta resistencia
Código de producto. 17702428
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo, Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17702428 Amarillo, Naranja cada uno
1 options
Product Code. 17702428 Supplier Checkers Supplier No. PLBS0004YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.65€
    365.91€ / paquete de 1
    Ahorro 84.74€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El protector de cables de 3 canales Linebacker con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para vehículos y peatones, al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños en condiciones climáticas y entornos de trabajo
  • El protector de cables de 3 canales Linebacker™ de alta resistencia con tapa con bisagras proporciona un cruce más seguro para vehículos y peatones, al mismo tiempo que protege valiosos cables eléctricos y mangueras contra daños en condiciones climáticas y entornos de trabajo extremos
  • El diseño con sistema de bloqueo modular es ideal para su uso en aplicaciones de petróleo y gas, minería, militares y otros entornos industriales con camiones pesados y montacargas
Specifications
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 51 x 91 x 8 cm
Color Amarillo, Naranja
Tipo Protector de cables