Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua con agitación lineal
Código de producto. 15365802
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 l
18 l
Capacidad calorífica:
1050/1400 w
800 w (120/230)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Capacidad calorífica Tamaño de la unidad
15365802 12 l 800 w (120/230) cada uno
15395802 18 l 1050/1400 w cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15365802 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor LSB12
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Calidad y diseño Grant combinados con la estabilidad de temperatura y las funciones que necesita en un baño de agua con agitación lineal para su laboratorio.
Calidad y diseño Grant combinados con la estabilidad de temperatura y las funciones que necesita en un baño de agua con agitación lineal para su laboratorio.
  • Intervalo de temperatura ambiente de + 5ºC a 99ºC en funcionamiento
  • Estabilidad: ±0,1 °C
  • Elección de dos modelos: 12 y 18 litros
  • Bandeja universal y tapa de policarbonato incluidas de serie
  • Amplia variedad de bandejas de agitación de accesorios
  • Grifo de drenaje para un vaciado cómodo
  • Alarma de exceso de temperatura configurable por el usuario: proporciona protección de muestras
  • Temporizador de cuenta atrás con alarma sonora - para un tiempo de reacción preciso (1-999 minutos)
  • Dos preajustes de temperatura y agitación programables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 l
Movimiento de agitación Linear
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de +5 °C a 99 °C
Capacidad calorífica 800 w (120/230)
Incluye Bandeja universal, grifo de drenaje y tapa de policarbonato
Overtemperature or Low Liquid Shutoff Ajustables
Velocidad Hasta 200 rpm
Preconfiguración de temperatura 2
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura ±0.1°C
Fondo (métrico) 60/90 mm (líquido mín./máx.)
Requisitos eléctricos 120/230 V
Tensión 120/230 V