Learn More
Ácido alquibencenosulfónico lineal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid can be used in all types of household, industrial and institutional cleaners including laundry, dishwash, carwash, hard surface and general purpose detergents. It can also be utilized as an intermediate in preparation of emulsifiers and wetting and foaming agents. Unneutralized compound is an effective surfactant in acidic products such as liquid bowl, aluminum and dairy cleaners. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharma synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Linear alkylbenzenesulfonic acid |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2586 |
| Información de solubilidad | It is soluble in water. 300,000mg/L at 20°C . |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Líquido |
Safety and Handling
- Linear alkylbenzenesulfonic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Linear alkylbenzenesulfonic acid