Learn More
Edulab Riel de aire lineal con accesorios
Código de producto. 30280263
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
1.5 m
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
30280263 1.5 m 1 set
1 options
Código de producto. 30280263 Proveedor Edulab N.º de proveedor VTT12305003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    230.03€ / 1 sets
    Ahorro 2.97€
    1% Descuento
Una forma asequible de estudiar la dinámica en un entorno sin fricción, ideal para observar colisiones y demostrar la conservación del momento.
  • Permite realizar experimentos en velocidad, fuerza, aceleración, transferencia de energía, movimiento armónico simple y movimiento tanto en planos nivelados como inclinados.
  • Construido con aluminio extruido duradero para mayor resistencia y estabilidad en el uso de laboratorio.
  • Planeadores incluidos, diseñados para funcionar con masas ranuradas estándar
  • Viene con un paquete de accesorios que contiene vehículos, accesorios de masa, catapultas y amortiguadores.
  • Apoya el estudio de la conservación del momento y otros principios fundamentales de la física.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Pista de aire lineal
Tipo de producto Pista de aire
Cantidad 1
Longitud (imperial) 1.5 m
NOTA: Esta pista de aire debe utilizarse con el Edulab Soplador de aire lineal (VTT12303290).