Learn More
IKA™ Gradilla para pipetas Linea
Código de producto. 16258551 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pipetas Pette Vario IKA™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16258551 Pipetas Pette Vario IKA™ cada uno
1 options
Código de producto. 16258551 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020018987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    78.50€ / paquete de 1
    Ahorro 2.50€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Gradilla para pipetas diseñada para albergar una gran variedad de tamaños de pipetas.
  • Para utilizar con pipetas que van de 0,2 μl a 1000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Pipetas Pette Vario IKA™