Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de línea VV-B6 electrónica
Código de producto. 10252473
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Válvula de línea
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10252473 Válvula de línea cada uno
1 options
Código de producto. 10252473 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20674290
 Artículo restringido
En stock
Estas válvulas directas con accionamiento electromagnético (solenoide) se utilizan para ciclos de funcionamiento con intervalos cortos
Estas válvulas directas con accionamiento electromagnético (solenoide) se utilizan para ciclos de funcionamiento con intervalos cortos y, por lo tanto, se emplean a menudo como válvulas de control de vacío. El diseño sencillo proporciona una válvula con un bajo índice de fugas. Las válvulas en la versión VV C están fabricadas en materiales con una excelente resistencia química. El sellado de la válvula de VV-B 6C está realizado con un fluoroelastómero especial con mejor estabilidad de forma que el PTFE común, mucha mayor resistencia química que el FKM y excelentes características de hermeticidad ante fugas a largo plazo.
  • versión C con excelente resistencia química
  • ciclos de funcionamiento altos
  • una hermeticidad significativamente mejor a largo plazo incluso después de un tiempo de funcionamiento prolongado
  • fácil de limpiar
  • alternativas de conexión versátiles mediante la brida pequeña o la boquilla para tubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvula de línea