Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de línea VV-B15C electrónica
Descripción
Estas válvulas directas con accionamiento electromagnético (solenoide) se utilizan para ciclos de funcionamiento con intervalos cortos y, por lo tanto, se emplean a menudo como válvulas de control de vacío. El diseño sencillo proporciona una válvula con un bajo índice de fugas. Las válvulas en la versión VV C están fabricadas en materiales con una excelente resistencia química. El sellado de la válvula de VV-B 6C está realizado con un fluoroelastómero especial con mejor estabilidad de forma que el PTFE común, mucha mayor resistencia química que el FKM y excelentes características de hermeticidad ante fugas a largo plazo.
- versión C con excelente resistencia química
- ciclos de funcionamiento altos
- una hermeticidad significativamente mejor a largo plazo incluso después de un tiempo de funcionamiento prolongado
- fácil de limpiar
- alternativas de conexión versátiles mediante la brida pequeña o la boquilla para tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | KF DN25 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Válvula de línea |