Learn More
Linderane, TRC
Código de producto. 30180300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180300 10 mg 10 miligramos
30179895 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46634010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13476-25-0
Fórmula molecular C15 H16 O4
Peso molecular (g/mol) 260.29
Sinónimo 2H-10,1a-(Epoxymethano)oxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-12-one, 3,6,10,10a-tetrahydro-5,9-dimethyl-, (1aS,4E,10S,10aS)-, 2H-10,1a-(Epoxymethano)oxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-12-one, 3,6,10,10a-tetrahydro-5,9-dimethyl-, [1aS-(1aR*,4E,10R*,10aR*)]-, 4βH-Germacra-1(10),7,11-trien-15-oic acid, 4,5β:8,12-diepoxy-6α-hydroxy-, γ-lactone, (E)- (8CI), Linderane (7CI), (1aS,4E,10S,10aS)-3,6,10,10a-Tetrahydro-5,9-dimethyl-2H-10,1a-(epoxymethano)oxireno[4,5]cyclodeca[1,2-b]furan-12-one
SMILES C\C\1=C/CC[C@]23O[C@H]2[C@@H](OC3=O)c4c(C)coc4C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linderane
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O4/c1-8-4-3-5-15-13(19-15)12(18-14(15)16)11-9(2)7-17-10(11)6-8/h4,7,12-13H,3,5-6H2,1-2H3/b8-4+/t12-,13-,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1049