Learn More
Linderane, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Linderane |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O4/c1-8-4-3-5-15-13(19-15)12(18-14(15)16)11-9(2)7-17-10(11)6-8/h4,7,12-13H,3,5-6H2,1-2H3/b8-4+/t12-,13-,15-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1049 |