Learn More
Thermo Scientific™ Hornos de caja LGO Lindberg/Blue M™ Moldatherm™
Código de producto. p-4529144 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18,4 L
Control de temperatura:
Digital/OTP
Requisitos eléctricos:
208/240 V 50/60 Hz
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura Requisitos eléctricos
17907070 18,4 L Digital/OTP 208/240 V 50/60 Hz
1 options
Código de producto. 17907070 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor BF51794C1
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice las temperaturas en la superficie exterior al tiempo que mantiene una distribución uniforme del calor dentro de la cámara. Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones industriales y de laboratorio.
Minimice las temperaturas en la superficie exterior al tiempo que mantiene una distribución uniforme del calor dentro de la cámara. Los hornos de caja Lindberg/Blue M™ Moldatherm™, que incluyen un aislamiento exclusivo y compuestos de elementos calentadores, están disponibles en varios tamaños de cámara para adaptarse a las aplicaciones de laboratorio más exigentes. Su diseño avanzado y las técnicas de construcción especializadas incluyen un aislamiento de densidad variable, cabinas de doble capa, elementos calentadores de larga duración y puertas de apertura horizontal.
Control por microprocesador
  • La función de autoajuste seleccionable establece los mejores parámetros de control para el proceso térmico
  • El control PID (proporcional, integral, derivada) impide que se rebase la temperatura
  • Interruptor principal de encendido/apagado en el panel de control
  • La velocidad de calentamiento controlada elimina el cambio térmico de los materiales
  • Rápida velocidad de calentamiento y enfriamiento
  • Protección contra exceso de temperatura con límite superior ajustable
  • Visualización en pantalla LED simultánea de la temperatura real frente al valor de referencia
  • Se puede configurar para mostrar la temperatura en °C o °F
Estructura
  • Su exclusivo doble muro minimiza las temperaturas en la superficie exterior, lo que mejora la seguridad del operador y la eficacia energética
  • Puerta con bisagra lateral que facilita el manejo y ofrece un completo acceso a la cámara
  • Termopar de tipo K de larga duración
  • Salida de aire (1 pulg de diám., superior) y entrada de aire (0,375 pulg de diám., posterior) para el intercambio de atmósfera inerte; puede sufrir alguna fuga en la puerta
  • Hogar de placa extraíble y reemplazable Moldatherm que soporta la carga y evita daños por derrames
  • Aislamiento Moldatherm que garantiza una eficiencia energética con elementos calentadores integrados
  • Interruptor de puerta de seguridad que interrumpe el suministro eléctrico al elemento calentador cuando se abre la puerta; protege el elemento calentador y reduce la exposición a los usuarios finales
Controlador digital con un único ajuste
  • Un solo segmento, un solo valor de referencia, una rampa al valor de referencia
Controlador programable de varios segmentos y un solo programa digital
  • Control de temperatura con un solo programa con varios segmentos de rampa (arriba y abajo) y permanencia (espera temporizada)
Información para pedidos:
El puerto de comunicaciones digital RS485 opcional permite conectar el controlador a un PC para monitorizar y controlar a distancia el horno. Se pueden conectar hasta 30 unidades a un PC.
Incluye
Cable de alimentación de 10 pulg, salvo en los modelos de 1,5 pies cúbicos que requieren que el cliente proporcione el cableado o el cable de alimentación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0.65 cu.ft.
Certificaciones/conformidad UL
Descripción 18.4 L; Digital/OTP Control; 240V, 50/60Hz; 3500W
Capacidad (métrico) 18,4 L
Temperatura (métrico) De 100 °C a 1100 °C
Tipo Digital, OTP
Consumo de energía 3500 w
Control de temperatura Digital/OTP
Dimensiones interiores (F x An x Al) 9 x 9 x 14 in. (22.9 x 22.9 x 35.6 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 25.75 x 21 x 26 in. (65.4 x 53.3 x 66 cm)
Longitud (imperial) 25.75 in.
Longitud (métrico) 65.4
Anchura (imperial) 9 in.
Anchura (métrico) 53.3 cm
Anchura (métrico) interior 22.9 cm
Altura (imperial) 26 in.
Altura (imperial) interior 14 in.
Altura (métrico) 66 cm
Altura (métrico) interior 35.6 cm
Fondo interior (imperial) 9 in
Fondo interior (métrico) 22.9 cm
Peso con embalaje (imperial) 130 lb.
Peso con embalaje (métrico) 59 kg
Requisitos eléctricos 208/240 V 50/60 Hz
Tensión 208/240 V
Frecuencia 50/60 Hz