Learn More
Lindano-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | gamma-HCH D6 |
| CAS | 60556-82-3 |
| Fórmula molecular | C6 2H6 Cl6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-1,2,3,4,5,6-d6, Hexadeuterated lindane, Lindane-d6, gamma-HCH D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H][C@]1(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6-hexacloro-1,2,3,4,5,6-hexadeuteriociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 296.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.8977 |