Learn More
Sulfóxido de lincomicina, TRC
Código de producto. 30135122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135122 25 mg 25 miligramos
30005837 2.5 mg 2.50 miligramo
30008714 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46610025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22083-92-7
Fórmula molecular C18H34N2O7S
Peso molecular (g/mol) 422.54
Sinónimo (2S,4R)-N-((1R,2R)-2-Hydroxy-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfinyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide;1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranose;1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranose;[2S-(2alpha,4beta)]-1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-1,6,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-alpha-D-galacto-octopyranose, trans- alpha- 1,6,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-(methylsulfinyl)-D-erythro-D-galacto-octopyranose;Lincomycin S-oxide;
SMILES CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lincomycin Sulfoxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34N2O7S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(27-16)28(4)26/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-,28?/m1/s1