Learn More
Lincomicina sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lincomycin Sulfone |
| CAS | 198080-68-1 |
| Fórmula molecular | C18 H34 N2 O8 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,6,8-Trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-(methylsulfonyl)- D-erythro-α-D-galacto-octopyranose, (2S,4R)-N-((1R,2R)-2-Hydroxy-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34N2O8S/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(28-16)29(4,26)27/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfoniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 438.536 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.204 |