Learn More
Clorhidrato de lincomicina monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17933966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17933966 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17933966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0320.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de lincomicina monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lincomycin Hydrochloride
CAS 859-18-7
Nombres de analitos o componentes Lincomycin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H34 N2 O6 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Lincomycin Hydrochloride, D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, hydrochloride (1:1), D-erythro-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, monohydrochloride, trans-α- (8CI), D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, (2S-trans)-, D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride (9CI), Lincomycin hydrochloride (7CI), Lincocin, Lincogap, Lincomix, NSC 70731, U 10149a, Clindamycin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride Monohydrate, Clindamycin Phosphate Impurity A as Hydrochloride Monohydrate, Clindamycin Impurity A as Hydrochloride Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
SMILES Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 443
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.1904 g/mol