Learn More
Clorhidrato de lincomicina monohidrato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318653 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318653 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14635000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lincomycin Hydrochloride Monohydrate
CAS 7179-49-9
Nombres de analitos o componentes Lincomycin Hydrochloride Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H34 N2 O6 S . Cl H . H2 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), D-erythro-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, monohydrochloride, monohydrate, trans-α- (8CI), D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, monohydrate, (2S-trans)-, D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 6,8-dideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Lincomycin hydrochloride hydrate, Lincomycin hydrochloride monohydrate, Ph Eur Clindamycin Phosphate Impurity A, Lincomycin hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34N2O6S.ClH.H2O/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H;1H2/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;;/m1../s1
SMILES O.Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC (2S,4R)-N-[(1R,2R)-2-hidroxi-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carboxamida;hidrato;clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 461.01
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.201 g/mol