Learn More
Lincomicina, clorhidrato, ≥82 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 17680877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17680877 1 g 1 g
11454212 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17680877 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215894801
This item is not returnable. View return policy
Lincomicina, clorhidrato
El clorhidrato de lincomicina se utiliza para estudiar la inhibición de la síntesis de proteínas, la resistencia bacteriana a antibióticos y la unión de proteínas y surfactantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Lincomycin Hydrochloride
Tipo Lincomycin Hydrochloride
Forma física Powder
CAS 859-18-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥82%
Fórmula molecular C18H34N2O6S·HCl
Sinónimo Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride, U-10149A
Peso molecular (g/mol) 442.996
Porcentaje de pureza ≥82%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lincomycin Hydrochloride
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.