Descripción
El clorhidrato de lincomicina se utiliza para estudiar la inhibición de la síntesis de proteínas, la resistencia bacteriana a antibióticos y la unión de proteínas y surfactantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de lincomicina |
| Tipo | Clorhidrato de lincomicina |
| Forma física | Polvo |
| CAS | 859-18-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥82% |
| Fórmula molecular | C18H34N2O6S·HCl |
| Sinónimo | Lincocin hydrochloride, Methyl 6,8-dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-α-D-galactooctopyranoside hydrochloride, U-10149A |
| Peso molecular (g/mol) | 442.996 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- LINCOMYCIN HYDROCHLORIDE
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Lincomycin Hydrochloride
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.