Learn More
Cloruro de lincomicina 2-palmitato, TRC
Código de producto. 30479918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479918 5 mg 5 miligramos
30471201 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4663005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23295-14-9
Fórmula molecular C34H65ClN2O7S
Peso molecular (g/mol) 681.41
Sinónimo trans-α-Methyl 6,8-Dideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-D-erythro-D-galacto-octopyranoside 2-Palmitate Monohydrochloride, (2S-trans)-Methyl 6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside 2-Hexadecanoate Monohydrochloride
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxi-6-(2-hidroxi-1-(1-metil-4-propilpirrolidina-2-carboxamido)propil)-2-(metiltio)tetrahidrohidro-2H-piran-3-cloruro de palmato de ilo
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC1C(SC)OC(C(C(C)O)NC(C2N(CC(C2)CCC)C)=O)C(C1O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lincomycin 2-Palmitate Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H64N2O7S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)37)35-33(41)26-22-25(20-7-2)23-36(26)4;/h24-26,28-32,34,37,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,35,41);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.42