Learn More
Linarine, TRC
Código de producto. 30011764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011764 10 mg 10 miligramos
30007716 25 mg 25 miligramos
30009930 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011764 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46605010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-36-4
Fórmula molecular C28 H32 O14
Peso molecular (g/mol) 592.545
Sinónimo Linarin, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-, Linarin (6CI,7CI,8CI), 5-Hydroxy-4'-methoxyflavone-7-O-rutinoside, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-(4-metoxifenil)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxicromeno-4-uno
SMILES COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linarin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H32O14/c1-11-21(31)23(33)25(35)27(39-11)38-10-19-22(32)24(34)26(36)28(42-19)40-14-7-15(29)20-16(30)9-17(41-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-9,11,19,21-29,31-36H,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.179