Learn More
Linaprazan, MedChemExpress
Código de producto. 16499566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499566 50 mg 50 miligramos
16405747 5 mg 5 miligramos
16404316 100 mg 100 miligramos
16403008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100412
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Linaprazan (AZD0865) inhibits gastric H+,K+-ATPase by K+-competitive binding.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linaprazan
CAS 248919-64-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD0865
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (95.51 mM)
SMILES O=C(C1=CN2C(C(NCC3=C(C)C=CC=C3C)=C1)=NC(C)=C2C)NCCO
Peso molecular (g/mol) 366.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.46
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death