Learn More
Linamarin, TRC
Código de producto. 30009279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009279 25 mg 25 miligramos
30004040 50 mg 50 miligramos
17971345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL46600025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-35-8
Fórmula molecular C10 H17 N O6
Peso molecular (g/mol) 247.25
Nombre IUPAC 2-metil-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxloxano-2-il]oxipropannitrilo
SMILES CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Linamarin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.1056
Porcentaje de pureza >95%